Tisk…

Orotic acid monohydrate 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Orotic acid hydrate, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate

129571000 129575000
ACRO129571000EA 2320 CZK
ACRO129571000 ACRO129575000
Orotic acid monohydrate 98%
Orotic acid monohydrate
Vzorec: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
MW: 156.10 g/mol (anhy)
Bod tání: 334 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149398
CAS číslo: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (1 g, 130°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR