Tisk…
Abietic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
00010-100G 00010-25G
SIAL00010-100GEA 5990 CZK
SIAL00010-100G SIAL00010-25G
Abietic acid, Sigma-Aldrich®
Abietic acid
Vzorec: C₂₀H₃₀O₂
MDL Number: MFCD03423567
CAS číslo: 514-10-3
EINECS: 208-178-3