Tisk…
Abietic acid 85%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
173131000 173130250
ACRO173131000EA 5480 CZK
ACRO173131000 ACRO173130250
Abietic acid 85%
Abietic acid
Vzorec: C₂₀H₃₀O₂
MW: 302,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03423567
CAS číslo: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %