(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
367044-25G
367044-100G
SIAL367044-25GEA
2360
CZK
SIAL367044-25G
SIAL367044-100G
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, Sigma-Aldrich®
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Vzorec:
C₆H₈O₄ |
MDL Number:
MFCD00070594 CAS číslo: 4511-42-6 EINECS: 224-832-0 |