(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L09031.06
L09031.14
L09031.06EA
824
CZK
L09031.06
L09031.14
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione ≥98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Purity: 98+%
CAS No.: 4511-42-6
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4475
Melting Point: 95-99°
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 82124
Optical Rotation: +265° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00070594
Vzorec:
C₆H₈O₄ Bod varu: 255 °C Bod tání: 95…99 °C |
MDL Number:
MFCD00070594 CAS číslo: 4511-42-6 EINECS: 224-832-0 |