Tisk…
Ectoine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
E2271-100MG E2271-25MG
SIALE2271-100MGEA 26890 CZK
SIALE2271-100MG SIALE2271-25MG
Ectoine, Sigma-Aldrich®
Ectoine
Vzorec: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,1558 g/mol
MDL Number: MFCD03419286
CAS číslo: 96702-03-3
EINECS: 431-910-1