Ectoine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
E2271-100MG
E2271-25MG
SIALE2271-100MGEA
26890
CZK
SIALE2271-100MG
SIALE2271-25MG
Ectoine, Sigma-Aldrich®
Ectoine
Vzorec:
C₆H₁₀N₂O₂ MW: 142,1558 g/mol |
MDL Number:
MFCD03419286 CAS číslo: 96702-03-3 EINECS: 431-910-1 |