Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L10575.03
L10575.06
L10575.03EA
1850
CZK
L10575.03
L10575.06
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
CAS No.: 84-80-0
Molecular Formula: C31H46O2
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₃₁H₄₆O₂ Bod varu: ∼140 °C (0,001 m) Bod tání: ∼–20 °C Hustota: 0,984 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00214063 CAS číslo: 84-80-0 EINECS: 201-564-2 Merck Index: 14,7380 |