(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
346802-1G
346802-5G
SIAL346802-1GEA
1210
CZK
SIAL346802-1G
SIAL346802-5G
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00070578 CAS číslo: 79815-20-6 EINECS: 410-860-2 |