(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27009.03
H27009.06
H27009.03EA
800
CZK
H27009.03
H27009.06
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid ≥97%
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 79815-20-6
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: ca 177° dec.
Optical Rotation: -115° (c=1 in 1N HCl)
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00070578 CAS číslo: 79815-20-6 EINECS: 410-860-2 |