DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W266507-1KG-K
W266507-250G-K
W266507-4KG-K
SIALW266507-1KG-KEA
3980
CZK
SIALW266507-1KG-K
SIALW266507-250G-K
SIALW266507-4KG-K
DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
DL-Menthol
Vzorec:
C₁₀H₂₀O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001484 CAS číslo: 89-78-1 EINECS: 201-939-0 |