Tisk…
DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2772-5G-A M2772-100G-A M2772-500G-A
SIALM2772-5G-AEA 1110 CZK
SIALM2772-5G-A SIALM2772-100G-A SIALM2772-500G-A
DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
DL-Menthol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001484
CAS číslo: 89-78-1
EINECS: 201-939-0