DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
63670-100G-F
63670-500G-F
SIAL63670-100G-FEA
1430
CZK
SIAL63670-100G-F
SIAL63670-500G-F
DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
DL-Menthol
Vzorec:
C₁₀H₂₀O MW: 156,27 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001484 CAS číslo: 89-78-1 EINECS: 201-939-0 |