(±)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
302244-25G
302244-5G
SIAL302244-25GEA
9690
CZK
SIAL302244-25G
SIAL302244-5G
(±)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00010635 CAS číslo: 78348-24-0 EINECS: 278-899-6 |