Tisk…
(±)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
302244-25G 302244-5G
SIAL302244-25GEA 9690 CZK
SIAL302244-25G SIAL302244-5G
(±)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
MDL Number: MFCD00010635
CAS číslo: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6