Tisk…
(±)-Indoline-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25450.06 B25450.14
B25450.06EA 1980 CZK
B25450.06 B25450.14
(±)-Indoline-2-carboxylic acid 95%
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 78348-24-0 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: ca 168° dec. MDL No.: MFCD00010635
Vzorec: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010635
CAS číslo: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6