Tisk…
γ-Cyclodextrine hydrate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: γ-Cyclodextrin hydrate, γ-Cyclodextrin xhydrate
229900010 229905000 229900050
ACRO229900010EA 7690 CZK
ACRO229900010 ACRO229905000 ACRO229900050
γ-Cyclodextrine hydrate 99%
γ-Cyclodextrine hydrate
Vzorec: C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O
MW: 1297,15 g/mol (anhy)
Bod tání: 267 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149574
CAS číslo: 91464-90-3
EINECS: 241-482-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 %
HPLC ≥98.5 % (ELSD)