Tisk…
γ-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4892-1G C4892-5G
SIALC4892-1GEA 8390 CZK
SIALC4892-1G SIALC4892-5G
γ-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
γ-Cyclodextrine
Vzorec: C₄₈H₈₀O₄₀
MDL Number: MFCD00009595
CAS číslo: 17465-86-0
EINECS: 241-482-4