Tisk…
β-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W402826-100G W402826-25G W402826-SAMPLE
SIALW402826-100GEA 6220 CZK
SIALW402826-100G SIALW402826-25G SIALW402826-SAMPLE
β-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
β-Cyclodextrine
Vzorec: C₄₂H₇₀O₃₅
MDL Number: MFCD00078139
CAS číslo: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2