Tisk…
β-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4767-100G C4767-25G
SIALC4767-100GEA 11200 CZK
SIALC4767-100G SIALC4767-25G
β-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
β-Cyclodextrine
Vzorec: C₄₂H₇₀O₃₅
MDL Number: MFCD00078139
CAS číslo: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2