α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4680-1G
C4680-5G
SIALC4680-1GEA
2470
CZK
SIALC4680-1G
SIALC4680-5G
α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
α-Cyclodextrine
Vzorec:
C₃₆H₆₀O₃₀ MW: 972,84 g/mol |
MDL Number:
MFCD00078207 CAS číslo: 10016-20-3 EINECS: 233-007-4 |