Tisk…
α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
C4642-5G C4642-1G C4642-25G
SIALC4642-5GEA 2980 CZK
SIALC4642-5G SIALC4642-1G SIALC4642-25G
α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
α-Cyclodextrine
Vzorec: C₃₆H₆₀O₃₀
MW: 972,84 g/mol
MDL Number: MFCD00078207
CAS číslo: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4