Tisk…
α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
28705-100G 28705-25G 28705-5G
SIAL28705-100GEA 20400 CZK
SIAL28705-100G SIAL28705-25G SIAL28705-5G
α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
α-Cyclodextrine
Vzorec: C₃₆H₆₀O₃₀
MW: 972,84 g/mol
MDL Number: MFCD00078207
CAS číslo: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4