Tisk…
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H0513-1G H0513-5G
SIALH0513-1GEA 4880 CZK
SIALH0513-1G SIALH0513-5G
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine
Vzorec: C₅₆H₉₈O₃₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011616
CAS číslo: 51166-71-3