Tisk…
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2-Hydroxypropyl)-γ-Cyclodextrin, HGC
M-Clarity™ quality level = MQ100
390704-25G 390704-5G
SIAL390704-25GEA 4470 CZK
SIAL390704-25G SIAL390704-5G
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine
Vzorec: C₇₂H₁₂₈O₄₈
MW: 1761.7600 g/mol
MDL Number: MFCD00148890
CAS číslo: 128446-34-4