(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2-Hydroxypropyl)-γ-Cyclodextrin, HGC
M-Clarity™ quality level = MQ100
390704-25G
390704-5G
SIAL390704-25GEA
4470
CZK
SIAL390704-25G
SIAL390704-5G
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine
Vzorec:
C₇₂H₁₂₈O₄₈ MW: 1761.7600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00148890 CAS číslo: 128446-34-4 |