Tisk…
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0926-10G C0926-5G
SIALC0926-10GEA 18830 CZK
SIALC0926-10G SIALC0926-5G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Vzorec: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621721
CAS číslo: 128446-35-5