Tisk…
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
389145-25G 389145-5G
SIAL389145-25GEA 4890 CZK
SIAL389145-25G SIAL389145-5G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Vzorec: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621721
CAS číslo: 128446-35-5