(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
332593-100G
332593-25G
332593-5G
SIAL332593-100GEA
17050
CZK
SIAL332593-100G
SIAL332593-25G
SIAL332593-5G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Vzorec:
C₆₃H₁₁₂O₄₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16621721 CAS číslo: 128446-35-5 |