Tisk…
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H31133.06 H31133.14 H31133.22
H31133.06EA 1630 CZK
H31133.06 H31133.14 H31133.22
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
CAS No.: 128446-35-5 Melting Point: 305° MDL No.: MFCD00069372
Vzorec: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Bod tání: 305 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069372
CAS číslo: 128446-35-5
EINECS: 420-920-1