Tisk…
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
303143-100G 303143-25G
SIAL303143-100GEA 6800 CZK
SIAL303143-100G SIAL303143-25G
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, Sigma-Aldrich®
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Vzorec: C₆H₈O₄
MDL Number: MFCD00011685
CAS číslo: 95-96-5
EINECS: 202-468-3