3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
303143-100G
303143-25G
SIAL303143-100GEA
6800
CZK
SIAL303143-100G
SIAL303143-25G
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, Sigma-Aldrich®
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Vzorec:
C₆H₈O₄ |
MDL Number:
MFCD00011685 CAS číslo: 95-96-5 EINECS: 202-468-3 |