3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L09026.09
L09026.18
L09026.09EA
1230
CZK
L09026.09
L09026.18
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione ≥99%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Purity: 99%
CAS No.: 95-96-5
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 122-126°
Boiling Point: 138-142°/8mm
Beilstein Reference: 82121
MDL No.: MFCD00011685
Vzorec:
C₆H₈O₄ Bod varu: 138…142 °C (8 mmHg) Bod tání: 122…126 °C Bod vzplanutí: 180 °C (356 °F) |
MDL Number:
MFCD00011685 CAS číslo: 95-96-5 EINECS: 202-468-3 |