Tisk…
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: DL-Lactide
376850250 376851000
ACRO376850250EA 2730 CZK
ACRO376850250 ACRO376851000
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 99%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Vzorec: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Bod varu: 138…142 °C (8 mmHg)
Bod tání: 122…126 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011685
CAS číslo: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %