Tisk…
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10790.06 A10790.14
A10790.06EA 3220 CZK
A10790.06 A10790.14
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 43088-42-2 Molecular Formula: C8H11NO2S Formula Weight: 185.25 Melting Point: 79-83° Beilstein Reference: 1366073
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051669
CAS číslo: 43088-42-2