Tisk…
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
232904-10G 232904-50G
SIAL232904-10GEA 2700 CZK
SIAL232904-10G SIAL232904-50G
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MDL Number: MFCD00009765
CAS číslo: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8