Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12802.14
A12802.06
A12802.22
A12802.14EA
3920
CZK
A12802.14
A12802.06
A12802.22
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate ≥98%
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 22288-78-4
Molecular Formula: C6H7NO2S
Formula Weight: 157.19
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 100-102°/0.1mm
MDL No.: MFCD00009765
Vzorec:
C₆H₇NO₂S Bod varu: 100…102 °C (0,1 mmHg) Bod tání: 63…67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009765 CAS číslo: 22288-78-4 EINECS: 244-895-8 |