Tisk…
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
214300100 214300500
ACRO214300100EA 1830 CZK
ACRO214300100 ACRO214300500
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate 99%
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Bod varu: 100…102 °C (,1 mmHg)
Bod tání: 66…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009765
CAS číslo: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 66 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %