2-Amino-3-thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Aminothiophene-3-carbonitrile
681067-1G
681067-5G
SIAL681067-1GEA
1790
CZK
SIAL681067-1G
SIAL681067-5G
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Vzorec:
C₅H₄N₂S MW: 124,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00706298 CAS číslo: 4651-82-5 |