Tisk…
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
681067-1G 681067-5G
SIAL681067-1GEA 1790 CZK
SIAL681067-1G SIAL681067-5G
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₄N₂S
MW: 124,16 g/mol
MDL Number: MFCD00706298
CAS číslo: 4651-82-5