Tisk…
2-Iodo-5-nitropyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27103.03 H27103.06
H27103.03EA 2140 CZK
H27103.03 H27103.06
2-Iodo-5-nitropyridine ≥97%
2-Iodo-5-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 28080-54-8 Molecular Formula: C5H3IN2O2 Formula Weight: 249.98 Melting Point: 163-168° MDL No.: MFCD05863241
Vzorec: C₅H₃IN₂O₂
MW: 249,98 g/mol
Bod tání: 163…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863241
CAS číslo: 28080-54-8