Tisk…
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
14795-10G 14795-50G
SIAL14795-10GEA 1560 CZK
SIAL14795-10G SIAL14795-50G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, Sigma-Aldrich®
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂
MDL Number: MFCD00003920
CAS číslo: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN: 3263
ADR: 8,III