Tisk…
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
L00313.09 L00313.18
L00313.09EA 1570 CZK
L00313.09 L00313.18
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene ≥98%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Purity: 98+% CAS No.: 20734-58-1 Molecular Formula: C14H18N2 Formula Weight: 214.31 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-51° Boiling Point: 144-145°/7mm Beilstein Reference: 396782 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00003920
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂
MW: 214,31 g/mol
Bod varu: 144…145 °C (7 mmHg)
Bod tání: 47…51 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003920
CAS číslo: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN: 3263
ADR: 8,III