Tisk…
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
169860100 169860500
ACRO169860100EA 1920 CZK
ACRO169860100 ACRO169860500
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 99%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂
Bod varu: 144…145 °C (5hPa)
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003920
CAS číslo: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to pink or brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 50 °C
GC ≥98.5 %