1-Chloroisoquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
156744-1G
156744-5G
SIAL156744-1GEA
1630
CZK
SIAL156744-1G
SIAL156744-5G
1-Chloroisoquinoline, Sigma-Aldrich®
1-Chloroisoquinoline
Vzorec:
C₉H₆ClN MW: 163,61 g/mol |
MDL Number:
MFCD00024134 CAS číslo: 19493-44-8 |