Tisk…
1-Chloroisoquinoline 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17831.03 L17831.06
L17831.03EA 1150 CZK
L17831.03 L17831.06
1-Chloroisoquinoline 95%
1-Chloroisoquinoline
Purity: 95% CAS No.: 19493-44-8 Molecular Formula: C9H6ClN Formula Weight: 163.61 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 105-108°/4mm Beilstein Reference: 2996 MDL No.: MFCD00024134
Vzorec: C₉H₆ClN
Bod varu: 105…108 °C (4 mmHg)
Bod tání: 33…35 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024134
CAS číslo: 19493-44-8