Tisk…
1,3-Dichloroisoquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
382410010 382410050
ACRO382410010EA 2690 CZK
ACRO382410010 ACRO382410050
1,3-Dichloroisoquinoline 97%
1,3-Dichloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034750
CAS číslo: 7742-73-6
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %