4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
163619-100G
163619-25G
SIAL163619-100GEA
5640
CZK
SIAL163619-100G
SIAL163619-25G
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₁₅H₁₄O₃ MW: 242,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003365 CAS číslo: 2426-87-1 EINECS: 219-379-0 |