Tisk…
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
163619-100G 163619-25G
SIAL163619-100GEA 5640 CZK
SIAL163619-100G SIAL163619-25G
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
MDL Number: MFCD00003365
CAS číslo: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0