Tisk…
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14716.14 A14716.22
A14716.14EA 1660 CZK
A14716.14 A14716.22
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2426-87-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 61-65° Boiling Point: 213-215°/3.5mm MDL No.: MFCD00003365
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Bod varu: 213…215 °C (3,5 mmHg)
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003365
CAS číslo: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0