Tisk…
(S)-(+)-Prolinol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
L09779.03 L09779.06 L09779.14
L09779.03EA 1350 CZK
L09779.03 L09779.06 L09779.14
(S)-(+)-Prolinol ≥98%
(S)-(+)-Prolinol
Purity: 98% CAS No.: 23356-96-9 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4853 Melting Point: 42-44° Boiling Point: 74-76°/2mm Beilstein Reference: 79843 Optical Rotation: +31° (c=1 in toluene) MDL No.: MFCD00005255
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 74…76 °C (2 mmHg)
Bod tání: 42…44 °C
Hustota: 1,025
Bod vzplanutí: 86 °C (186 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005255
CAS číslo: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2