Tisk…
(S)-(+)-Prolinol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
418320010 418320050 418320250
ACRO418320010EA 1050 CZK
ACRO418320010 ACRO418320050 ACRO418320250
(S)-(+)-Prolinol 95%
(S)-(+)-Prolinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 74…76 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,036 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005255
CAS číslo: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)