Tisk…
(R)-(-)-Prolinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
281697-1G 281697-5G
SIAL281697-1GEA 1710 CZK
SIAL281697-1G SIAL281697-5G
(R)-(-)-Prolinol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Prolinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
MDL Number: MFCD00064321
CAS číslo: 68832-13-3