Tisk…
(R)-(-)-Prolinol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
L11109.03 L11109.06 L11109.14
L11109.03EA 1330 CZK
L11109.03 L11109.06 L11109.14
(R)-(-)-Prolinol ≥98%
(R)-(-)-Prolinol
Purity: 98+% CAS No.: 68832-13-3 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4849 Boiling Point: 74-76°/2mm Beilstein Reference: 1523669 Optical Rotation: -31° (c=1 in toluene) MDL No.: MFCD00064321
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 74…76 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,025
Bod vzplanutí: 86 °C (186 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064321
CAS číslo: 68832-13-3