Tisk…
(R)-(-)-Prolinol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
418310050 418310010
ACRO418310050EA 7140 CZK
ACRO418310050 ACRO418310010
(R)-(-)-Prolinol 99%
(R)-(-)-Prolinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 75 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,02 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064321
CAS číslo: 68832-13-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)