2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53518.03
H53518.06
H53518.03EA
1910
CZK
H53518.03
H53518.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 474024-36-7
Molecular Formula: C9H5BrF3N
Formula Weight: 264.04
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 265-266°
MDL No.: MFCD03094308
Vzorec:
C₉H₅BrF₃N Bod varu: 265…266 °C Hustota: 1,626 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094308 CAS číslo: 474024-36-7 |